3-Methyl-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302731-1G PC302731-5G
APOSPC302731-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302731-1G APOSPC302731-5G
3-Methyl-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₈H₇F₅OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652480
CAS-Nummer: 1240257-01-5