4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
PC302736-10G
PC302736-5G
PC302736-1G
APOSPC302736-10GEA
249
EUR
APOSPC302736-10G
APOSPC302736-5G
APOSPC302736-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₂F₂O₂ Molecular Weight: 214.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201017 CAS-Nummer: 1373920-93-4 |