4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302741-10G PC302741-5G PC302741-1G PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA 277 EUR
APOSPC302741-10G APOSPC302741-5G APOSPC302741-1G APOSPC302741-25G
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzoesäure 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
Molecular Weight: 240,57 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660238
CAS-Nummer: 886500-50-1