4'-Ethoxy-2',3'-difluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302744-10G PC302744-5G PC302744-1G
APOSPC302744-10GEA 282 EUR
APOSPC302744-10G APOSPC302744-5G APOSPC302744-1G
4'-Ethoxy-2',3'-difluoracetophenon 97%
4'-Ethoxy-2',3'-difluoracetophenon
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258710
CAS-Nummer: 1017779-68-8