4-Ethoxy-2,3-difluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302745-10G
APOSPC302745-10GEA 0 EUR
APOSPC302745-10G
4-Ethoxy-2,3-difluorbenzylalkohol 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Molecular Weight: 188,17 g/mol
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258704
CAS-Nummer: 293299-94-2