4-Ethoxy-3,5-difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302748-10G PC302748-5G PC302748-1G
APOSPC302748-10GEA 282 EUR
APOSPC302748-10G APOSPC302748-5G APOSPC302748-1G
4-Ethoxy-3,5-difluorbenzaldehyd 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorbenzaldehyd
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06247325
CAS-Nummer: 883536-06-9