4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302755-10G
PC302755-5G
PC302755-1G
APOSPC302755-10GEA
0
EUR
APOSPC302755-10G
APOSPC302755-5G
APOSPC302755-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Formel:
C₉H₉F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202983 CAS-Nummer: 773871-39-9 |