4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302756-1G PC302756-5G PC302756-10G
APOSPC302756-1GEA 203 EUR
APOSPC302756-1G APOSPC302756-5G APOSPC302756-10G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenol 98%
4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832294
CAS-Nummer: 1017778-16-3
UN: 3261
ADR: 8,III