(4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302757-1G
PC302757-5G
PC302757-10G
APOSPC302757-1GEA
91.5
EUR
APOSPC302757-1G
APOSPC302757-5G
APOSPC302757-10G
(4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Molecular Weight: 218.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832293 CAS-Nummer: 1000544-72-8 |