3-Ethoxy-2,6-difluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302776-1G PC302776-5G
APOSPC302776-1GEA 148 EUR
APOSPC302776-1G APOSPC302776-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorbenzylamin 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorbenzylamin
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Molecular Weight: 187.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519371
CAS-Nummer: 1092461-29-4