4-Chlor-2,6-difluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302778-5G PC302778-1G
APOSPC302778-5GEA 192 EUR
APOSPC302778-5G APOSPC302778-1G
4-Chlor-2,6-difluorbenzylamin 98%
4-Chlor-2,6-difluorbenzylamin
Formel: C₇H₆ClF₂N
Molecular Weight: 177.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660350
CAS-Nummer: 518357-43-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable