4'-Chlor-3'-fluorpropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302781-5G
PC302781-1G
APOSPC302781-5GEA
0
EUR
APOSPC302781-5G
APOSPC302781-1G
4'-Chlor-3'-fluorpropiophenon 98%
4'-Chlor-3'-fluorpropiophenon
Formel:
C₉H₈ClFO Schmelzpunkt: 30…34 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832382 CAS-Nummer: 1017779-67-7 |