4-Ethoxy-2,3-difluorbenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
PC302782-1G PC302782-5G
APOSPC302782-1GEA 171 EUR
APOSPC302782-1G APOSPC302782-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorbenzylamin
4-Ethoxy-2,3-difluorbenzylamin
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Molecular Weight: 187.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258708
CAS-Nummer: 1017779-64-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable