4-Ethoxy-2,6-difluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302783-1G
PC302783-5G
APOSPC302783-1GEA
148
EUR
APOSPC302783-1G
APOSPC302783-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorbenzylamin 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorbenzylamin
Formel:
C₉H₁₁F₂NO Molecular Weight: 187.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519383 CAS-Nummer: 1092461-39-6 |