4-Fluor-2-methylbenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Fluoro-2-methylbenzyl Bromide
PC302785-5G PC302785-1G PC302785-25G
APOSPC302785-5GEA 102 EUR
APOSPC302785-5G APOSPC302785-1G APOSPC302785-25G
4-Fluor-2-methylbenzylbromid 98%
4-Fluor-2-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Molecular Weight: 203,05 g/mol
Siedepunkt: 142 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03701059
CAS-Nummer: 862539-91-1
UN: 3265
ADR: 8,II