2,3-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302787-10G PC302787-5G PC302787-1G
APOSPC302787-10GEA 372 EUR
APOSPC302787-10G APOSPC302787-5G APOSPC302787-1G
2,3-Difluor-4-methoxybenzylbromid
2,3-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molecular Weight: 237.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115985
CAS-Nummer: 689254-23-7