2,6-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
PC302792-10G PC302792-5G PC302792-1G
APOSPC302792-10GEA 360 EUR
APOSPC302792-10G APOSPC302792-5G APOSPC302792-1G
2,6-Difluor-4-methoxybenzylbromid
2,6-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molecular Weight: 237,04 g/mol
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115925
CAS-Nummer: 94278-68-9
UN: 3261
ADR: 8,II