2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302808-1G PC302808-5G
APOSPC302808-1GEA 237 EUR
APOSPC302808-1G APOSPC302808-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₇F₄N
Molecular Weight: 217,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687199
CAS-Nummer: 1323966-11-5