2'-Methoxy-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 282 EUR
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062375
CAS-Nummer: 468074-92-2