(2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 215 EUR
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
(2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
(2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234.17 g/mol
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832328
CAS-Nummer: 1017779-10-0