2-Methyl-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302816-1G PC302816-5G
APOSPC302816-1GEA 348 EUR
APOSPC302816-1G APOSPC302816-5G
2-Methyl-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₈H₇F₅OS
Molecular Weight: 246,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652476
CAS-Nummer: 1240257-13-9