3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Bromo-5-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302826-5G PC302826-1G
APOSPC302826-5GEA 433 EUR
APOSPC302826-5G APOSPC302826-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃BrClF₃O₂
Molecular Weight: 303.46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519379
CAS-Nummer: 1092461-36-3