3'-Chlor-5'-(pentafluorthio)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302833-1G PC302833-5G PC302833-10G
APOSPC302833-1GEA 348 EUR
APOSPC302833-1G APOSPC302833-5G APOSPC302833-10G
3'-Chlor-5'-(pentafluorthio)acetophenon 97%
3'-Chlor-5'-(pentafluorthio)acetophenon
Formel: C₈H₆ClF₅OS
Molecular Weight: 280,64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652455
CAS-Nummer: 1180486-96-7