3-Chlor-5-(pentafluorthio)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302834-1G PC302834-5G PC302834-10G
APOSPC302834-1GEA 0 EUR
APOSPC302834-1G APOSPC302834-5G APOSPC302834-10G
3-Chlor-5-(pentafluorthio)anilin 98%
3-Chlor-5-(pentafluorthio)anilin
Formel: C₆H₅ClF₅NS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652453
CAS-Nummer: 1240257-97-9