3'-Fluor-5'-(pentafluorthio)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302844-1G PC302844-5G
APOSPC302844-1GEA 348 EUR
APOSPC302844-1G APOSPC302844-5G
3'-Fluor-5'-(pentafluorthio)acetophenon 98%
3'-Fluor-5'-(pentafluorthio)acetophenon
Formel: C₈H₆F₆OS
Molecular Weight: 264.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652464
CAS-Nummer: 1240257-57-1