3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302846-1G PC302846-5G
APOSPC302846-1GEA 348 EUR
APOSPC302846-1G APOSPC302846-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formel: C₈H₅F₆NS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652460
UN: 3276
ADR: 6.1,III