3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302853-10G PC302853-5G PC302853-1G
APOSPC302853-10GEA 335 EUR
APOSPC302853-10G APOSPC302853-5G APOSPC302853-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652409
CAS-Nummer: 116070-39-4