4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
PC302860-1G
PC302860-5G
PC302860-10G
APOSPC302860-1GEA
159
EUR
APOSPC302860-1G
APOSPC302860-5G
APOSPC302860-10G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇ClFNO Molecular Weight: 175,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687207 CAS-Nummer: 1323966-39-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |