3,5-Difluor-4-ethoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
PC302875-5G PC302875-1G
APOSPC302875-5GEA 180 EUR
APOSPC302875-5G APOSPC302875-1G
3,5-Difluor-4-ethoxybenzonitril 98%
3,5-Difluor-4-ethoxybenzonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
Molecular Weight: 183,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258687
CAS-Nummer: 1017779-27-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III