4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302882-5G PC302882-1G
APOSPC302882-5GEA 159 EUR
APOSPC302882-5G APOSPC302882-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid 98%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025404
CAS-Nummer: 916420-82-1