6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-2,3-difluorophenol
PC302898-10G PC302898-5G PC302898-25G
APOSPC302898-10GEA 294 EUR
APOSPC302898-10G APOSPC302898-5G APOSPC302898-25G
6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
6-Chloro-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Molecular Weight: 164,54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201050
CAS-Nummer: 186590-18-1