4-Ethoxy-2,3-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302903-10G PC302903-5G PC302903-1G
APOSPC302903-10GEA 507 EUR
APOSPC302903-10G APOSPC302903-5G APOSPC302903-1G
4-Ethoxy-2,3-difluoranilin 97%
4-Ethoxy-2,3-difluoranilin
Formel: C₈H₉F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258703
CAS-Nummer: 189751-13-1