2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302919-10G
PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA
316
EUR
APOSPC302919-10G
APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₈F₄O₂ Molecular Weight: 224.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201037 CAS-Nummer: 1373921-03-9 |