2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302920-5G PC302920-1G
APOSPC302920-5GEA 429 EUR
APOSPC302920-5G APOSPC302920-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687179
CAS-Nummer: 1323966-40-0