2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302922-1G
PC302922-5G
APOSPC302922-1GEA
266
EUR
APOSPC302922-1G
APOSPC302922-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687200 CAS-Nummer: 1323966-46-6 |