2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302924-10G
PC302924-5G
PC302924-1G
APOSPC302924-10GEA
328
EUR
APOSPC302924-10G
APOSPC302924-5G
APOSPC302924-1G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Schmelzpunkt: 129…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832313 CAS-Nummer: 1017778-70-9 |