2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-methoxy-5-(trifluormethoxy)benzol
PC302927-10G
PC302927-5G
PC302927-25G
APOSPC302927-10GEA
426
EUR
APOSPC302927-10G
APOSPC302927-5G
APOSPC302927-25G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)phenol 98%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₈H₇F₃O₃ Molecular Weight: 208.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832306 CAS-Nummer: 895572-36-8 |