2'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-(2-Methoxy-5-trifluoromethylphenyl)ethanone
PC302929-10G
PC302929-5G
PC302929-1G
PC302929-25G
APOSPC302929-10GEA
328
EUR
APOSPC302929-10G
APOSPC302929-5G
APOSPC302929-1G
APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Molecular Weight: 218,17 g/mol Schmelzpunkt: 45…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832300 CAS-Nummer: 503464-99-1 |