3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302952-10G PC302952-5G PC302952-1G
APOSPC302952-10GEA 638 EUR
APOSPC302952-10G APOSPC302952-5G APOSPC302952-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Molecular Weight: 251,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258729
CAS-Nummer: 1017778-22-1