3'-Fluor-2'-methylacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302955-10G
PC302955-5G
PC302955-1G
APOSPC302955-10GEA
328
EUR
APOSPC302955-10G
APOSPC302955-5G
APOSPC302955-1G
3'-Fluor-2'-methylacetophenon 98%
3'-Fluor-2'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832257 CAS-Nummer: 177942-47-1 |