3-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC302959-1G PC302959-5G
APOSPC302959-1GEA 282 EUR
APOSPC302959-1G APOSPC302959-5G
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₃
Molecular Weight: 238,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18783228
CAS-Nummer: 1352999-94-0