3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzoyl chloride, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC302960-10G PC302960-5G PC302960-1G
APOSPC302960-10GEA 462 EUR
APOSPC302960-10G APOSPC302960-5G APOSPC302960-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molecular Weight: 238.59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398587
CAS-Nummer: 1261571-92-9
UN: 3261
ADR: 8 II