3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302961-10G PC302961-5G PC302961-1G
APOSPC302961-10GEA 405 EUR
APOSPC302961-10G APOSPC302961-5G APOSPC302961-1G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025411
CAS-Nummer: 916420-94-5