5-(Trifluormethoxy)-m-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302962-1G
PC302962-5G
PC302962-10G
APOSPC302962-1GEA
231
EUR
APOSPC302962-1G
APOSPC302962-5G
APOSPC302962-10G
5-(Trifluormethoxy)-m-toluidin 98%
5-(Trifluormethoxy)-m-toluidin
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191,15 g/mol Siedepunkt: 73 °C/1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025380 CAS-Nummer: 86256-63-5 |