3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302964-1G
PC302964-5G
APOSPC302964-1GEA
161
EUR
APOSPC302964-1G
APOSPC302964-5G
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025379 CAS-Nummer: 916420-60-5 |