4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC302969-1G
PC302969-5G
APOSPC302969-1GEA
180
EUR
APOSPC302969-1G
APOSPC302969-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₂ Molecular Weight: 254,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393873 CAS-Nummer: 1261570-91-5 |