2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302971-5G PC302971-1G
APOSPC302971-5GEA 232 EUR
APOSPC302971-5G APOSPC302971-1G
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃N
Molecular Weight: 219,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115841
CAS-Nummer: 85386-80-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III