4'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC302972-5G
PC302972-1G
APOSPC302972-5GEA
188
EUR
APOSPC302972-5G
APOSPC302972-1G
4'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon 98%
4'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅ClF₂O Molecular Weight: 190,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832259 CAS-Nummer: 1017777-45-5 |