4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302973-10G PC302973-5G PC302973-1G
APOSPC302973-10GEA 261 EUR
APOSPC302973-10G APOSPC302973-5G APOSPC302973-1G
4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzaldehyd 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687172
CAS-Nummer: 1002344-97-9