4'-Chlor-3'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302976-10G PC302976-5G PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA 429 EUR
APOSPC302976-10G APOSPC302976-5G APOSPC302976-1G
4'-Chlor-3'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
4'-Chlor-3'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molecular Weight: 238.59 g/mol
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660263
CAS-Nummer: 886501-62-8